Merck
499382
Sigma-Aldrich
2-ピリジル亜鉛ブロミド 溶液
0.5 M in THF
別名:
Bromo-2-pyridinylzinc, Pyridin-2-ylzinc bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥36,800
¥36,800
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥36,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4BrNZn
CAS番号:
分子量:
223.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥36,800
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
濃度
0.5 M in THF
密度
0.974 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Zn]c1ccccn1
InChI
1S/C5H4N.BrH.Zn/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
XYTLXTHDABUPLT-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
Ir触媒による不斉反応に用いるP,N配位子の調製に用いられています[1]
法的情報
Rieke Metals, Inc.の製品です
RiekeはRieke Metals, Inc.の登録商標です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
499382-VAR:
499382-50ML:4548173163888
499382-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New P,N ligands for asymmetric Ir-catalyzed reactions.
Tanasri Bunlaksananusorn et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(33), 3941-3943 (2003-09-02)