Merck
216593
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオロリン酸アンモニウム
99.98% trace metals basis
別名:
アザニウムヘキサフルオロリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4PF6
CAS番号:
分子量:
163.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38070413
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.98% trace metals basis
形状
crystalline
不純物
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
58 °C (lit.)
溶解性
acetic acid: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
methanol: slightly soluble(lit.)
密度
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[H][N+]([H])([H])[H].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.H3N/c1-7(2,3,4,5)6;/h;1H3/q-1;/p+1
InChI Key
NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ヘキサフルオロリン酸アンモニウムは熱により融解する前に分解されます。ヘキサフルオロリン酸アンモニウムのH2O中の溶解度は20oCで74.8% w/vです。さらにMe2CO、MeOH、EtOH、MeOAcには非常によく溶け、無機酸中で煮沸することにより分解されます。
アプリケーション
ヘキサフルオロリン酸アンモニウムは、ポリエチレンオキシドベースの高導電性(25oCで>10-2S/cm)を示す高導電性非水系ポリマーゲル電解質の合成に使用されます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
216593-100G:
216593-5G:
216593-BULK:
216593-1KG:
216593-25G:
216593-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Armarego WLF and Chai CLL
Purification of Laboratory Chemicals (2008)
Highly conductive non aqueous polymer gel electrolytes containing ammonium hexafluorophosphate (NH4PF6).
Sharma JP and Sekhon SS
J. Mater. Sci., 41(12), 3617-3622 (2006)
Masaru Yao et al.
Scientific reports, 5, 10962-10962 (2015-06-05)
Is it possible to exceed the lithium redox potential in electrochemical systems? It seems impossible to exceed the lithium potential because the redox potential of the elemental lithium is the lowest among all the elements, which contributes to the high
Anil K Gorle et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(44), 16713-16725 (2014-10-02)
A series of inert tri- and tetra-nuclear polypyridylruthenium(II) complexes that are linked by the bis[4(4'-methyl-2,2'-bipyridyl)]-1,n-alkane ligand ("bb(n)" for n = 10, 12 and 16) have been synthesised and their potential as antimicrobial agents examined. Due to the modular nature of
Anil K Gorle et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(29), 10472-10481 (2015-06-05)
Ruthenium(II) complexes containing the tetradentate ligand bis[4(4'-methyl-2,2'-bipyridyl)]-1,n-alkane ("bbn "; n=10 and 12) have been synthesised and their geometric isomers separated. All [Ru(phen)(bbn )](2+) (phen=1,10-phenanthroline) complexes exhibited excellent activity against Gram-positive bacteria, but only the cis-α-[Ru(phen)(bb12 )](2+) species showed good activity