Merck
230111
Sigma-Aldrich
イソプロピルマグネシウムクロリド 溶液
2.0 M in THF
別名:
Chloro 1-methylethyl magnesium, Chloroisopropylmagnesium, Isopropylmagnesium chloride, iPrMgCl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥10,500
4 X 25 ML
¥11,100
800 ML
¥33,400
4 X 100 ML
¥35,600
2.5 L
¥73,700
¥10,500
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥10,500
4 X 25 ML
¥11,100
800 ML
¥33,400
4 X 100 ML
¥35,600
2.5 L
¥73,700
About This Item
化学式:
(CH3)2CHMgCl
CAS番号:
分子量:
102.85
Beilstein:
4124221
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,500
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2.0 M in THF
密度
0.975 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化イソプロピルマグネシウムは、金属マグネシウムと塩化イソプロピルの反応によって形成される高反応性の有機マグネシウムハロゲン化物です。グリニャール反応で使用し、新しい炭素-炭素結合を形成します。
アプリケーション
塩化イソプロピルマグネシウム溶液(THF中2.0M)は、以下の合成において、試薬として使用できます。      
  • ホルミル化剤としてのギ酸エチルの存在下での、5-置換1,2,3-トリヨードベンゼンの位置選択的金属ヨウ素交換による2,6-ジヨードベンズアルデヒド誘導体。      
  • 対応するグリニャール試薬の形成を介して、アリールおよびヘテロアリール臭化物から、アレーンおよびヘテロアレーンスルホンアミドの生成。
  • ブロモ/ヨードピリジンで処理し、続いて塩化セレニル(SeCl2)でクエンチすることによる対称ピリジルモノセレニド。
包装
25 mL封印ボトルを、使い捨てボトルとして推奨します。 穿刺を繰り返すと、製品のパフォーマンスが低下するおそれがあります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
230111-800ML:4548173120720
230111-100ML:4548173120713
230111-VAR:
230111-4X100ML:4548173336688
230111-2.5L:4548173921440
230111-4X10ML:
230111-BULK:
230111-5L:
230111-PZ:
230111-4X25ML:4548173306537
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oleg V Larionov et al.
Organic letters, 16(3), 864-867 (2014-01-15)
A one-step transformation of heterocyclic N-oxides to 2-alkyl-, aryl-, and alkenyl-substituted N-heterocycles is described. The success of this broad-scope methodology hinges on the combination of copper catalysis and activation by lithium fluoride or magnesium chloride. The utility of this method
資料
Substantial progress has been made in magnesium–halogen exchange reactions used for the preparation of functionalized Grignard reagents containing sensitive moieties such as ester or cyano groups.
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf