Merck
491047
Sigma-Aldrich
2-(ブロモメチル)ピリジン 臭化水素酸塩
98%
別名:
一臭化水素酸2-ブロモメチルピリジン, 臭化水素酸(2-ピリジル)メチルブロミド, 臭化水素酸2-ピコリルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,060
25 G
¥27,500
¥9,060
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,060
25 G
¥27,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6BrN · HBr
CAS番号:
分子量:
252.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,060
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
149-152 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Br[H].BrCc1ccccn1
InChI
1S/C6H6BrN.BrH/c7-5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2;1H
InChI Key
JQDNCGRNPYKRAO-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-(ブロモメチル)ピリジン臭化水素酸塩は、7-ニトロベンズ-2-オキサ-1,3-ジアゾール(NBD)に基づく比色および蛍光化学センサーの合成反応に関与するピリジン誘導体です。[1]
アプリケーション
2-(ブロモメチル)ピリジン臭化水素酸塩は以下の調製に使用できます。
  • 2-[1-(ピリジン-2-イルメチル)-1H-1,2,3-トリアゾル-4-イル]ピリジン[2]
  • 2-モルフォリン-4-イル-7-(ピリジン-2-イルメトキシ)-4H-1,3-ベンゾオキサジン-4-オン[3]
  • 8-メチル-2-モルフォリン-4-イル-7-(ピリジン-2-イルメトキシ)-4H-1,3-ベンゾオキサジン-4-オン[3]
  • トランス-4-(4-(ビス(ピリジン-2-イルメチル)アミノ)スチリル)ベンゾニトリル[4]
  • 2-[N-(2-アミノエタンチオール)メチル]-ピリジン[5]
  • 2-[N-(エチレンジアミノ)-メチル]-ピリジン[5]
  • 3-(カルボキシメチル)-1-[(ピリジン-2-イル)メチル]-3H-イミダゾール-1-イウムトリフルオロ酢酸[6]
  • 3-[(S)-1-カルボキシ-2-メチルプロピル]-1-[(ピリジン-2-イル)メチル]-3H-イミダゾール-1-イウムトリフルオロ酢酸[6]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
491047-VAR:
491047-BULK:
491047-5G:
491047-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and characterization of platinum (II) complexes from trifluoromethyl phenylenediamine, picoline and N-benzyl ethylenediamine derivatives.
Almeida MVD, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 17(7), 1266-1273 (2006)
An NBD-based colorimetric and fluorescent chemosensor for Zn2+ and its use for detection of intracellular zinc ions.
Xu Z, et al.
Tetrahedron, 65(11), 2307-2312 (2009)
Green Catalysts: Solid-Phase Peptide Carbene Ligands in Aqueous Transition-Metal Catalysis.
Worm-Leonhard K and Meldal M.
European Journal of Organic Chemistry, 2008(31), 5244-5253 (2008)
A stilbene-based fluoroionophore for copper ion sensing in both reduced and oxidized environments.
Zhu MQ, et al.
Talanta, 81(1), 678-683 (2010)
A multicomponent CuAAC ?click? approach to a library of hybrid polydentate 2-pyridyl-1,2,3-triazole ligands: new building blocks for the generation of metallosupramolecular architectures.
Crowley JD and Bandeen PH.
Dalton Transactions, 39(2), 612- 623 (2010)