Merck
697230
Sigma-Aldrich
[1,1′-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン]ジクロロパラジウム(II)
別名:
Pd(dppf)Cl2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C17H14P)2Fe · PdCl2
CAS番号:
分子量:
731.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
反応適合性
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
mp
266-283 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe].Cl[Pd]Cl.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2ClH.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*1-14H;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2
InChI Key
JCWIWBWXCVGEAN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
C-CおよびC-Nカップリング反応のための触媒
Pd(dppf)Cl2は以下の反応における効果的なパラジウム触媒として使用されることがあります:
  • sec-アルキルおよびn-アルキルグリニャール試薬の、高収率および高選択性クロスカップリング
  • 機能化[11C]トルエン誘導体を生成するための、アリールボロン酸エステルの[11C]ヨウ化メチルとの鈴木カップリング。
  • 星型オリゴチオフェンを生成するための、1,3,5-トリブロモベンゼンのグリニャール試薬との熊田クロスカップリング。
小規模および高スループット用途には、ChemBeads(919780)としても入手できます。
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
697230-VAR:
697230-BULK:
697230-250G:
697230-5G:
697230-1G:
697230-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dichloro [1,1?-bis (diphenylphosphino) ferrocene] palladium (II): an effective catalyst for cross-coupling reaction of a secondary alkyl grignard reagent with organic halides.
Hayashi T
Tetrahedron Letters, 20(21), 1871-1874 (1979)
Shirbin, S. J. et al.
Tetrahedron Letters, 51, 2971-2971 (2010)
Star?Shaped Oligothiophenes for Solution?Processible Organic Field?Effect Transistors.
Ponomarenko S
Advances in Functional Materials, 13(8), 591-596 (2003)
An improved synthesis of substituted [11C] toluenes via Suzuki coupling with [11C] methyl iodide
Hostetler E
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 48(9), 629-634 (2005)
Electrophilic activation of benzaldehydes through ortho palladation: one-pot synthesis of 3-methylene-indan-1-ols through a domino allylstannylation/Heck reaction under neutral conditions.
Ján Cvengros et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(33), 6148-6151 (2009-07-11)
資料
Tandem hydroboration Suzuki Coupling both intermolecular and intramolecular gave diverse alkyl substituted products dppf