Merck
690066
Sigma-Aldrich
6-ブロモ-2,2′-ビピリジン
97%
別名:
2-Bromo-6-(2-pyridyl)pyridine, 6-Bromo-2,2′-bipyridyl, 6-Bromo-[2,2′]bipyridinyl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥20,800
¥20,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥20,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7BrN2
CAS番号:
分子量:
235.08
Beilstein:
130238
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥20,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥96.5% (HPLC)
97%
フォーム
lumps
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1cccc(n1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H7BrN2/c11-10-6-3-5-9(13-10)8-4-1-2-7-12-8/h1-7H
InChI Key
NCRIDSGPLISUEU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
690066-VAR:
690066-BULK:
690066-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sarah Keller et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(40), 14263-14276 (2018-05-24)
Heteroleptic [Cu(P^P)(N^N)][PF6] complexes, where N^N is a halo-substituted 2,2'-bipyridine (bpy) and P^P is either bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether (POP) or 4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene (xantphos) have been synthesized and investigated. To stabilize the tetrahedral geometry of the copper(i) complexes, the steric demands of the bpy ligands