Merck
473804
Sigma-Aldrich
2-ブロモフェニルボロン酸
greener alternative
≥95.0%
別名:
o-Bromophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,270
25 G
¥35,600
¥8,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,270
25 G
¥35,600
About This Item
化学式:
BrC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
200.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95.0%
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
113 °C (lit.)
官能基
bromo
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
OB(O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C6H6BBrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI Key
PLVCYMZAEQRYHJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒機能を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
アミンとカルボン酸からのアミド結合の生成を触媒します。
触媒量のカルボン酸とアミンのより環境にやさしいアミド化を促進するために使用されます。この技術によって、カルボン酸を予備活性化したりカップリング試薬を使用したりする必要がなくなります。
ortho-ヨードアリールボロン酸によって触媒されるカルボン酸の直接アミド化:特有のハロゲン加速効果をサポートする触媒の最適化、範囲、および予備的な機構研究
その他情報
無水物を含有します。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
473804-25G:
473804-BULK:
473804-5G:
473804-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yae In Cho et al.
Inorganic chemistry, 58(19), 12689-12699 (2019-09-10)
We report syntheses and H2 activation involving model complexes of mono-iron hydrogenase (Hmd) derived from acyl-containing pincer ligand precursors bearing thioether (CNS
資料
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.