524719
別名:
Bromo(phenyl)zinc, Bromophenylzinc, Phenylzinc bromide
524719-50ML
¥33,200
1 of 10
Sigma-Aldrich
499331
フェニル亜鉛ヨージド 溶液
331376
フェニルマグネシウムブロミド 溶液
497517
ベンジル亜鉛ブロミド 溶液
566748
ビス(ペンタフルオロフェニル)亜鉛
328774
トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)
417297
メチル亜鉛クロリド 溶液
697230
[1,1′-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン]ジクロロパラジウム(II)
473294
ビス(ピナコラート)ジボロン
296112
ジエチル亜鉛 溶液
227056
N,N-ジメチルホルムアミド
100
0.5 M in THF
65 °C
0.99 g/mL at 25 °C
2-8°C
Br[Zn]c1ccccc1
1S/C6H5.BrH.Zn/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
LMUFDZHWZIRZOY-UHFFFAOYSA-M
有機亜鉛試薬
Danger
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Central nervous system, Respiratory system
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
1.0 °F - closed cup
-17.22 °C - closed cup
Faceshields, Gloves, Goggles
第一種指定化学物質
第4類:引火性液体 第一石油類 危険等級II 非水溶性液体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
524719-VAR: 524719-BULK: 524719-50ML:4548173165721
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 4
680982
シクロプロピル亜鉛ブロミド 溶液
374601
トリブチルフェニルスタンナン