Merck
482315
Sigma-Aldrich
塩化白金(II)
99.99% trace metals basis
別名:
二塩化白金
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥52,400
¥52,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥52,400
About This Item
化学式:
PtCl2
CAS番号:
分子量:
265.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥52,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: platinum
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
581 °C (dec.) (lit.)
密度
5.87 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
482315-BULK:
482315-1G:
482315-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。