Merck
463779
Sigma-Aldrich
塩化ルテニウム(III) 水和物
99.98% trace metals basis
別名:
三塩化ルテニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥18,400
5 G
¥43,100
¥18,400
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥18,400
5 G
¥43,100
About This Item
化学式:
RuCl3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
207.43 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥18,400
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.98% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: ruthenium
不純物
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
O.Cl[Ru](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Ru/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI Key
BIXNGBXQRRXPLM-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化ルテニウム(III)水和物は優れた触媒活性を示し、これは燃料電池やその他の電気化学デバイスに適したルテニウムの酸化還元特性によるものです。 電荷移動を促進する能力があり、光活性挙動を示します。
アプリケーション
塩化ルテニウム(III)水和物は、以下のような用途に使用できます:
  • 水素発生反応(HER)、酸素発生反応(OER)、酸素還元反応(ORR)において電気触媒性能を示す超低ルテニウム担持グラフェンエアロゲルを調製するための前駆体として。
  • スピンコーティング技術により、メソスコピックペロブスカイト太陽電池用の Ru 添加 TiO2 電子輸送層を調製するためのドーパントとして。これにより、光変換効率と空気安定性が向上します。
  • 低分子自己組織化熱分解法により、超均一なルテニウムナノクラスター触媒を製造します。この触媒は、あらゆる pH 条件下で空気亜鉛電池において優れた水素発生活性を示します。
その他情報
可溶型。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
463779-VAR:
463779-5G:
463779-1G:
463779-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fujita, S.-I., et al.
J. Catal., 255, 95-95 (2004)
Cho, C.S. et al.
Tetrahedron Letters, 40, 1499-1499 (1999)
Won-Hee Kim et al.
Organic letters, 8(12), 2543-2545 (2006-06-02)
An efficient oxidant-free oxidation for a wide range of alcohols was achieved by a recyclable ruthenium catalyst. The catalyst was prepared from readily available reagents by a one-pot synthesis through nanoparticle generation and gelation. [structure: see text]
Yao Zhang et al.
European journal of medicinal chemistry, 86, 449-455 (2014-09-10)
Ruthenium-based anticancer complexes have become increasingly popular for study over the last two decades. Although ruthenium complexes are currently being investigated in clinical trials, there are still some difficulties with their delivery and associated side effects. Human serum albumin (HSA)-based
Huaiyi Huang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(35), 15602-15610 (2015-08-08)
Ruthenium complexes have been considered as promising substitutes for cisplatin in cancer chemotherapy. However, novel ruthenium-based therapies are faced with some limitations, such as unimpressive cytotoxicity toward solid tumors. Herein, we designed and synthesized phenyl-substituted terpyridyl ruthenium(ii) complexes ([Ru(tpy)(bpy)Cl](+) (Ru1)
資料
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
バイオエタノールからの持続可能な水素製造は、化石燃料供給が減少する中で牽引役となっています。
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf