Merck
339350
Sigma-Aldrich
塩化ニッケル(II)
98%
別名:
二塩化ニッケル, 塩化ニッケル, 塩化ニッケル(2+)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NiCl2
CAS番号:
分子量:
129.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
98%
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: nickel
密度
3.55 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化ニッケル(II)(NiCl2)は、塩素中でニッケルを燃焼させることにより調製されるニッケルベースのハロゲン化物です。結晶化して六水和物を形成する水溶性化合物であり、主に触媒および前駆体として有機合成に使用されます。
アプリケーション
ナノ粒子状のNiCl2は、廃水処理用の分離膜の開発に使用できます。また、塩化ニッケルナトリウム電池の製作に用いるナトリウムイオンを伴うエレクトロンの形成にも使用できます。
特徴および利点
塩化アルミニウム(カタログ番号449598)などの他のハロゲン化金属との水素による蒸気相共還元により、細かく分割された金属間化合物が生成され、これは有用な熱電特性、磁気特性および耐酸化性を有する構造材料または構造化合物として使用されます。 半電導性金属含有ポリマーの合成に使用されます。このポリマーには、配座エネルギーがきわめて小さくほぼ平面状のポリピロール骨格があります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
339350-250G:4548173294254
339350-BULK:
339350-VAR:
339350-50G:4548173294261
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nickel (II) Chloride
Luh T, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-9 (2001)
The sodium/nickel chloride (ZEBRA) battery
Sudworth JL
Journal of Power Sources, 100(1-2), 149-163 (2001)
Yifan Chen et al.
Nature communications, 11(1), 5334-5334 (2020-10-23)
Current techniques of patterned material deposition require separate steps for patterning and material deposition. The complexity and harsh working conditions post serious limitations for fabrication. Here, we introduce a single-step and easy-to-adapt method that can deposit materials in-situ. Its methodology
The radiochemistry of nickel, 3051 (1961)
Polysulfone Nanocomposite Membranes with improved hydrophilicity
Phelane L, et al.
Electrochimica Acta, 128, 326-335 (2014)
資料
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
MnO2ナノウォール配列、TiO2ナノチューブ配列、V2O5ナノファイバー、およびV2O5ナノ多孔性膜を電極材料として使用し、リチウムイオン電池特性に与える影響を考察しました。
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。