Merck
379840
Sigma-Aldrich
塩化白金(IV)
≥99.99% trace metals basis
別名:
四塩化白金
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥15,400
1 G
¥34,100
¥15,400
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥15,400
1 G
¥34,100
About This Item
化学式:
PtCl4
CAS番号:
分子量:
336.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.99% trace metals basis
フォーム:
powder and chunks
¥15,400
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: platinum
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
370 °C (dec.) (lit.)
密度
4.303 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Pt/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Platinum (IV)chloride is a highly oxidizing crystalline compound that can easily undergo reduction-oxidation reactions. It is widely used to synthesize Pt-based nanomaterials and catalysts.[1] [2]
アプリケーション
Platinum (IV) chloride can be used:
  • As a precursor to synthesize Pt nanoparticles for photocatalytic hydrogen generation.[1]
  • As a starting material to prepare Pt/Al2O3 and Pt/ZrO2-SiO2 catalysts.[3]
  • To fabricate an electrocatalyst for proton exchange fuel cells.[4]
  • As a catalyst for the cyclization of arene−alkynesubstrates via intramolecular electrophilic hydroarylation.[2]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
379840-250MG:4548173982137
379840-1G:4548173982120
379840-BULK:
379840-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hybrid metal-Cu2S nanostructures as efficient co-catalysts for photocatalytic hydrogen generation
Jeong-Hyun Park, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 53, 3277-3280 (2017)
Syngas production by carbon dioxide reforming of methane over Pt/Al2O3 and Pt/ZrO2-SiO2 catalysts
Ashvin L. Karemore, et al.
Chemical Engineering Science, 249, 117347-117347 (2022)
PtIV-Catalyzed Cyclization of Arene?Alkyne Substrates via Intramolecular Electrophilic Hydroarylation
Stefan J. Pastine, et al.},
Organic Letters, 5, 1055-1058 (2003)
Third-body effects of native surfactants on Pt nanoparticle electrocatalysts in proton exchange fuel cells
Young-Hoon Chung, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 51, 2968-2971 (2015)
Ivana Bednarova et al.
Neuro endocrinology letters, 33 Suppl 3, 107-112 (2013-01-29)
An enhanced worldwide application of platinum group elements (PGE), in particular platinum, has been observed during recent decades. An increased concentration of PGE was determined in collected samples of great amount of aqueous ecosystems.The aim was to compare phytotoxic effect
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。