Merck
206032
Sigma-Aldrich
酸化白金(IV)
greener alternative
別名:
NSC 402624, アダムス触媒, 二酸化白金, 酸化第二白金
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,400
1 G
¥34,000
5 G
¥98,300
50 G
¥909,000
¥13,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,400
1 G
¥34,000
5 G
¥98,300
50 G
¥909,000
About This Item
化学式:
PtO2
CAS番号:
分子量:
227.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
組成
Pt, 81-83%
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
≥60 m2/g
mp
450 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
InChI Key
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。詳細については、ここをクリックしてください。
アプリケーション
以下の触媒です。
  • ヒドロヒドラジン化反応
  • 糖の酸化
  • 一酸化炭素の低温酸化
  • 酸素還元反応
  • 水素化反応
  • シクロプロピル基の水素化分解によるイソプロピル基の生成
  • ヒドロキシシクロプロパン化反応
様々な官能基の水素化において、問題となる水素化分解が最小限の触媒です。脱水素化の触媒として使用されます。第一級アルコールの選択的酸化に使用されます。
酸化白金(IV)は、シテルニルブロミドを還元して(S)-3,7-ジメチルオクチルブロミドを形成するために使用されています[1]
小規模および高スループット用途には、ChemBeads(928291)としても入手できます。
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
206032-50G:
206032-VAR:
206032-250MG:
206032-5G:
206032-BULK:
206032-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Just, G.; Wang, Z. Y.; Chan, L.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 1030-1030 (1988)
Avery, M. A.; Verlander, M. S.; Goodman, M.
The Journal of Organic Chemistry, 45, 2750-2750 (1980)
Room-temperature discotic cholesteric and nematic phases: influence of 3, 7-dimethyloctane peripheral chain on the molecular self-assembly of radial polyalkynylbenzene.
Varshney SK
Liq. Cryst., 38(1), 53-60 (2011)
Lee, T. B. K.; Wong, G. S. K.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 872-872 (1991)
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)
資料
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis
質問
1–8/8 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  4. Is Product 206032, Platinum (IV) oxide, water soluble?
    1 回答
    1. It is insoluble in water.
      役に立ちましたか?
  5. Are there any safety concerns with Product 206032, Platinum (IV) oxide?
    1 回答
    1. After exposure to hydrogen, the resulting platinum black can be pyrophoric.  Therefore, it should not be allowed to dry and all exposure to oxygen should be minimized.
      役に立ちましたか?
  6. How can Product 206032, Platinum (IV) oxide, be used as a catalyst?
    1 回答
    1. Platinum(IV) oxide can be used as a catalyst in hydrogenations.  The actual catalyst is platinum black which is formed in situ by reduction of the PtO2 by the hydrogen used for the hydrogenation.  It is especially useful for reduction at room temperature and hydrogen pressures up to 4 atmospheres.  It is suitable for the reduction of double and triple bonds, aromatic nuclei, carbonyl groups, nitro groups, and nitriles.
      役に立ちましたか?
  7. In which solvents is Product 206032, Platinum (IV) oxide, soluble?
    1 回答
    1. Per the the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 13th Edition, when freshly precipitated, Platinum(IV) Oxide is soluble in concentrated acids and dilute phosphoric acid, especially when warmed.  It is easily soluble in dilute solutions of potassium hydroxide.
      役に立ちましたか?
  8. Can the Platinum be recovered from Product 206032, Platinum (IV) oxide?
    1 回答
    1. Internet sources do indicate that Platinum can be recovered from spent catalyst by conversion to ammonium chloroplatinate using aqua regia followed by ammonia.  However, we do have a process for doing so.