Merck
76050
Sigma-Aldrich
塩化パラジウム(II)
anhydrous, 60% Pd basis
別名:
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,900
5 G
¥79,900
25 G
¥390,000
¥16,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,900
5 G
¥79,900
25 G
¥390,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2Pd
CAS番号:
分子量:
177.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
濃度
60% Pd
mp
678-680 °C (lit.)
密度
4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Application Guide for Palladium Catalyzed Cross-Coupling Reactions
配座エネルギーが最小で、ほとんど平面のポリピロール骨格を持つ半導性金属含有ポリマーの合成に使用されます。
塩化パラジウム(II)は、以下の反応の触媒に使用されます:
  • 薗頭-カサー-ヘック改良法による末端アルキンとヨウ化アリールまたは臭化アリールとのクロスカップリング反応。[1]
  • 一酸化炭素により有機テルリドをカルボニル化し、相当するカルボン酸メチルを生成する。[2]
  • 酢酸におけるアリルエステルの異性化。[3]
  • アミンのカルボニル化によるイソシアネートの生成。[4]
その他情報
レビュー:[5][6]
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
76050-1G:
76050-BULK:
76050-VAR:
76050-25G:
76050-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carbonylation of Amines in the Presence of Palladium (II) Chloride. A New Route to Isocyanates.
Stern E. W and Spector M. L.
The Journal of Organic Chemistry, 31(2), 596-597 (1966)
Palladium (II)-catalyzed exchange and isomerization reactions. III. Allylic esters isomerization in acetic acid catalyzed by palladium (II) chloride.
Henry P M.
Journal of the American Chemical Society, 94(15), 5200-5206 (1972)
Palladium (II) Chloride and a (Dipyridin?2?ylmethyl) amine?Derived Palladium (II) Chloride Complex as Highly Efficient Catalysts for the Synthesis of Alkynes in Water or in NMP and of Diynes in the Absence of Reoxidant.
Gil?Molto J and Najera C.
European Journal of Organic Chemistry, 2005(19), 4073-4081 (2005)
Farnaz Jafarpour et al.
The Journal of organic chemistry, 75(9), 3109-3112 (2010-04-14)
An atom-economical phosphane-free palladium-catalyzed direct C-2 arylation of unactivated free NH-pyrroles is devised. This method provides a straightforward route to a wide variety of substituted 2-aryl-1H-pyrroles from readily accessible starting materials. Iodoarenes bearing electron-withdrawing and electron-donating substituents are tolerated under
Palladium (II) chloride catalyzed carbonylation of organic tellurides with carbon monoxide.
Ohe K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52(22), 4859-4863 (1987)