グレード
electronic grade
アッセイ
≥99.99%
形状
liquid
反応適合性
core: silicon
不純物
<0.5 ppm Carbon monoxide (CO)
<1 ppm Argon + oxygen (Ar + O2)
<1 ppm Carbon dioxide (CO2)
<10 ppm Methane (CH4)
<3 ppm Nitrogen (N2)
<50 ppm Hydrogen fluoride (HF)
bp
−86 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
転移温度
critical temperature −14.2 °C
密度
3.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[Si](F)(F)F
InChI
1S/F4Si/c1-5(2,3)4
InChI Key
ABTOQLMXBSRXSM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
包装
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
その他情報
法的情報
よく一緒に購入される製品
コントロールバルブ
パージ値
ホースバーブ
レギュレーター
推奨
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
463019-20G:
463019-100G:
463019-BULK:
463019-VAR:
463019-100G-PW:
試験成績書(COA)