蒸気密度
5.86 (vs air)
品質水準
蒸気圧
420 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
99.998% trace metals basis
フォーム
liquid
反応適合性
core: silicon
bp
57.6 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
密度
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
InChI Key
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
289388-VAR:
289388-100ML:
289388-800ML:
289388-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
噴霧火炎合成は、ナノ粒子の成分およびサイズの精密コントロールが可能で、多くの複合酸化物、無機塩、金属、複合材料のナノ粒子を量産することができます。
Flame spray synthesis allows the scalable fabrication of many mixed oxide, salt, metal, carbon-coated metal, silica-coated metal oxide or even metal-ceramic composite nanoparticles.
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
半導体デバイス作製に非常に重要な材料である窒化シリコン(SiNx)のALD用前駆体化合物について解説いただきました。