Merck
Z513105
Sigma-Aldrich
PTFE sealing washers
CGA Inlet size 170
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 25 ea
CGA注入口サイズ
170
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Use with Aldrich lecture-bottle regulators and control valves.