Merck
215120
Sigma-Aldrich
四塩化ケイ素
99%
別名:
STC, テトラクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥5,840
1 KG
¥9,650
¥5,840
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥5,840
1 KG
¥9,650
About This Item
化学式:
SiCl4
CAS番号:
分子量:
169.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥5,840
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
5.86 (vs air)
品質水準
蒸気圧
420 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
反応適合性
core: silicon
bp
57.6 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
密度
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
InChI Key
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
シリコン四塩化物(SiCl4)は無機化合物です。その結晶構造は、カーボン四塩化物(Ccl4)4)と類似しています。SiCl4は、シリコン化合物(例、Mg2Si、SiC、SiO2/C)の塩素化によって合成できます。[1]
アプリケーション
SiCl4は以下に使用できます:
  • 半導体産業や光電池において主なアプリケーションを持つ、高純度シリコンおよびシリコン四塩化物由来の高純度シリコンの生成。[1]
  • ゼオライト、[2]モルデナイトの脱アルミン酸化。[3]
  • カルボン酸とアミドからのアミンの合成におけるカップリング試薬。[4]
  • ナノシリカの合成。[5]
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215120-1KG:
215120-200L:
215120-100G:
215120-VAR:
215120-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Using hydrolysis of silicon tetrachloride to prepare highly dispersed precipitated nanosilica
Xiao Y, et al.
Chemical Engineering Journal, 283(1), 1-8 (2016)
Zeolites treated with silicon tetrachloride vapour. IV. Acidity.
Anderson MW and Klinowski J
Zeolites, 6(6), 455-466 (1986)
Dealumination of mordenite using silicon tetrachloride vapour
Klinowski J, et al.
Zeolites, 3(1), 5-7 (1983)
Verma NK , et al.
Comprehensive Chemistry XI null
Silicon tetrachloride as a coupling reagent for amide formation
Chan TH and Wong LTL
The Journal of Organic Chemistry, 34(9), 2766-2767 (1969)
資料
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
半導体デバイス作製に非常に重要な材料である窒化シリコン(SiNx)のALD用前駆体化合物について解説いただきました。
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
すべて表示
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf