Merck
262064
Sigma-Aldrich
mono-Bromoborane methyl sulfide complex solution
1.0 M in methylene chloride
別名:
ブロモ(硫化ジメチル)ジヒドロホウ素, ブロモ(硫化ジメチル)ボラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥39,000
¥39,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥39,000
About This Item
化学式:
(CH3)2S·BH2Br
CAS番号:
分子量:
154.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥39,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in methylene chloride
密度
1.347 g/mL at 25 °C
官能基
thioether
SMILES記法
BBr.CSC
InChI
1S/C2H6S.BBrH2/c1-3-2;1-2/h1-2H3;1H2
InChI Key
AQRNIOMHNXJPFD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • ホウ素-ヘテロ原子結合を持つN-ヘテロ環カルベンボランの合成に用いる置換反応[1]
  • ヒドロホウ素化反応[2]
  • 末端エポキシドの位置選択的および化学選択的ブロモ化開裂[3]
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F
引火点(℃)
10 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
262064-800ML:
262064-VAR:
262064-100ML:4548173126425
262064-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xaba, N.; Jaganyi, D.
Polyhedron, 28, 1145-1145 (2009)
Andrey Solovyev et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(42), 15072-15080 (2010-10-05)
Boryl halide, carboxylate and sulfonate complexes of 1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene (dipp-Imd-BH(2)X, X = halide or sulfonate) have been prepared from the parent borane dipp-Imd-BH(3) by (1) substitution reactions with R-X (X = halide or sulfonate), (2) reactions with electrophiles (like I(2) or
Roy, C. D.; Brown, H. C.
Australian Journal of Chemistry, 60, 139-139 (2007)