Merck
Z151661
Sigma-Aldrich
T字型パージバルブ
CGA Inlet size 180
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40141600
NACRES:
NB.51
圧力測定範囲
≤3,000 psig
CGA注入口サイズ
180
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
・腐食性ガスを扱う場合には、SSレクチャーボトルレギュレーターを使用してください。
・316 SS, CGAインレット/アウトレット接続
�1/4 in.NPTMインレット付きダイヤフラムシールパージバルブ
・パージインレットのチェックバルブによりガスの逆流を防止
系から空気、湿気、プロセスガスをパージするため、バルブはレクチャーボトルとレギュレータの間に配置します。ガス加水分解と機器の腐食ダメージを最低限に抑えます。腐食性ガスの導入前および使用直後に、乾燥した不活性ガスで系をパージしてください。PTFEシーリングワッシャー2個付きです。別売りのスペアワッシャーをご注文ください。
その他情報
テクニカルインフォメーションAL-151 Gas Regulators: Selection, Installation and Operationをご覧ください。