Merck
179825
Sigma-Aldrich
ボランジメチルスルフィド錯体
別名:
(硫化ジメチル)トリヒドロホウ素, BMS, ボラン-ジメチルスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2S · BH3
CAS番号:
分子量:
75.97
Beilstein:
3663489
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
密度
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
InChI Key
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ボラン硫化ジメチル錯体(BMS)は、有機合成の重要な中間体として利用される有機ボラン化合物を調製するための、ヒドロホウ素化反応に一般的に使用される試薬および伝達物質です。BMSは、アルデヒド、ケトン、エポキシド、エステル、およびカルボン酸などのさまざまな官能基を、対応するアルコールに還元するための還元剤としても使用されます。
アプリケーション
ボラン硫化ジメチル(BH3Me2S)は、以下の試薬として使用できます:
  • 1,3,5-含酸素化合物をジメチル3-オキソグルタル酸から選択的に合成するため
  • オゾニドをアルコールへ変換するため
  • フェロセニル-1,3-ジケトンの1,3-ジオールへのCBS-触媒不斉還元のため
  • C3-対称三脚ヒドロキシアミドがリガンドとして存在する場合に、ケトンをキラル第二級アルコールへエナンチオ選択的に還元するため
  • ヒドロホウ素化反応や、その他の用途のため
  • インダノンおよびテトラノンの不斉還元のために、デンドリマー的に支持されたL-ピロリジノールと共に使用
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
単回使用ボトルとして、25 mLの Sure/Sealボトルを推奨します。 繰り返し孔を開けると、製品の性能が低下する可能性が高くなります。
その他情報
10.0~10.2 M as BH3過剰のメチルスルフィドを含むことがあります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
64.4 °F
引火点(℃)
18 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
179825-VAR:
179825-PZ:
179825-1L:
179825-8L:4548174005132
179825-4X25ML:4548174005156
179825-800ML:4548174005125
179825-500ML:
179825-25ML:4548174005149
179825-BULK:
179825-100ML:4548174005118
179825-18L-C:
179825-18L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient synthesis of 1, 3, 5-oxygenated synthons from dimethyl 3-oxoglutarate: first use of borane-dimethyl sulfide complex as a regioselective reducing agent of 3-oxygenated glutarate derivatives
Riatto VB, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 22(1), 172-175 (2011)
Study of Hydroboration of (μ-H)2Os3(CO)10 with Various Borane Complexes(BH3?L: L=Lewis base)
Chung JH
J. Korean Chem. Soc., 47, 675-678 (2003)
Highly catalytic enantioselective reduction of aromatic ketones using chiral polymer-supported Corey, Bakshi, and Shibata catalysts
Degni S, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15, 1495-1499 (2004)
Generation of bis (pentafluorophenyl) borane-dimethyl sulfide complex as a solution of hexane and its application to hydroboration of alk-1-yne with pinacolborane
Hoshi M, et al.
Tetrahedron Letters, 48(48), 8475-8478 (2007)
A convenient method for the reduction of ozonides to alcohols with borane-dimethyl sulfide complex
Flippin LA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54(6), 1430-1432 (1989)