Merck
Z221880
PTFEシールテープ
W 1 in.
別名:
Thread Sealing PTFE Tape
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥7,810
¥7,810
出荷可能日2025年4月23日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥7,810
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.35
¥7,810
出荷可能日2025年4月23日詳細
物質
TFE
無菌性
non-sterile
包装
pack of 3 rolls
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
W
1 in.
ロールサイズ
520 in. (13.2 m)
厚さ×幅× L
3 mil × 1 in. × 520 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFE シールテープは、化学的に不活性な自己接着テープで、レギュレーター、制御バルブ、パージバルブ、インライン流量計、不純物トラップ、ガスフィルター、すりガラスジョイントなど、研究室のあらゆる配管接続に使用されています。ガスまたは液体の配管接続部に適切に貼り付けられた場合、PTFE シーリングテープは接続部の隙間を埋め、気体/水を通さない密閉シールを生成します。 すりガラスジョイント、デシケーター、ベルジャーに使用された場合、長期間経過後でも簡単に剥がせる真空密閉シールを実現します。
アプリケーション
PTFE シールテープは、一般的に以下の用途で接続部分のシールに使用されています
  • ガスシリンダー抽出セットアップ
  • マイクロ流体デバイスの配管セットアップ
  • ガスクロマトグラフィーのキャリアガス接続
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)