Merck
Z146838
Sigma-Aldrich
ホースアダプター
stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥6,566
¥6,566
単価¥9,380割引30%
出荷予定日2025年4月02日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥6,566
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
¥6,566
単価¥9,380割引30%
出荷予定日2025年4月02日
物質
stainless steel
ホース内径
1/4 in.
フィッティング
1/4 in. female
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z500445Z146811Z500348
ホースアダプター stainless steel
Z146838
ホースアダプター
ホースアダプター brass
Z146811
ホースアダプター
material
stainless steel
material
polypropylene elbow insert
material
brass
material
polypropylene elbow insert
hose I.D.
1/4 in.
hose I.D.
-
hose I.D.
1/4 in.
hose I.D.
-
詳細
Brass製は溝付きのホ-スコネクタ-を持ち、SS製はテ-パ-状のホ-スコネクタ-を持っています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)