Merck
Z104388
PTFEシールテープ
W 1/2 in.
別名:
Thread Sealing PTFE Tape
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥4,230
¥4,230
出荷予定日2025年3月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥4,230
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.35
¥4,230
出荷予定日2025年3月29日
物質
TFE
無菌性
non-sterile
包装
pack of 3 rolls
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
W
1/2 in.
ロールサイズ
520 in. (13.2 m)
厚さ×幅× L
3 mil × 1/2 in. × 520 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFE シールテープは、化学的に不活性な自己接着テープで、レギュレーター、制御バルブ、パージバルブ、インライン流量計、不純物トラップ、ガスフィルター、すりガラスジョイントなど、研究室のあらゆる配管接続に使用されています。ガスまたは液体の配管接続部に適切に貼り付けられた場合、PTFE シーリングテープは接続部の隙間を埋め、気体/水を通さない密閉シールを生成します。 すりガラスジョイント、デシケーター、ベルジャーに使用された場合、長期間経過後でも簡単に剥がせる真空密閉シールを実現します。
アプリケーション
PTFE シールテープは、一般的に以下の用途で接続部分のシールに使用されています
  • ガスシリンダー抽出セットアップ
  • マイクロ流体デバイスの配管セットアップ
  • ガスクロマトグラフィーのキャリアガス接続
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Qual è la temperatura massimo di esercizio di questo prodotto (PTFE sealing tape)? Può andare in autoclave (121°C per 20 minuti)
    1 回答
    1. Yes, this product may be autoclaved. The material can be autoclaved at 121°C for 20 minutes. The maximum operating temperature of polytetrafluoroethylene (PTFE or Teflon) is approximately 500°F. If heated at or below this temperature, the material does not undergo thermal degradation. Please note the thermal decomposition products are highly dependent upon the combustion conditions. Polytetrafluoroethylene can emit toxic fumes when heated to temperatures exceeding 700°F.