Merck
459925
Sigma-Aldrich
酸化白金(IV)
greener alternative
別名:
NSC 402624, アダムス触媒, 二酸化白金, 酸化第二白金
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,700
1 G
¥35,600
5 G
¥139,000
¥12,700
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,700
1 G
¥35,600
5 G
¥139,000
About This Item
化学式:
PtO2
CAS番号:
分子量:
227.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,700
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
組成
Pt, 79-83%
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
≥75 m2/g
不純物
iron, low
mp
450 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
InChI Key
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アダムスの硝酸塩溶融法で調製しています。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。より詳細な情報についてはこちらをクリックしてください。
アプリケーション
以下の触媒です。
  • ヒドロヒドラジン化反応
  • 糖の酸化
  • 一酸化炭素の低温酸化
  • 酸素還元反応
  • 水素化反応
  • シクロプロピル基の水素化分解によるイソプロピル基の生成
  • ヒドロキシシクロプロパン化反応
種々の官能基の水素化に用いる触媒。脱水素触媒として利用。第一級アルコールの選択的酸化に利用。
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
459925-BULK:
459925-1G:
459925-VAR:
459925-5G:
459925-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)