Merck
91737
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸無水物
purum, ≥98.0% (T)
別名:
トリフル酸無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3SO2)2O
CAS番号:
分子量:
282.14
Beilstein:
1813600
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥98.0% (T)
蒸気密度
5.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.321 (lit.)
bp
81-83 °C (lit.)
密度
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
InChI Key
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリ糖の合成に用いるグリコシル化用触媒
マンノースアジド ウロン酸メチルドナーの立体選択的合成に用いる試薬
アノマーヒドロキシ糖との直接グリコシル化に用いる活性化剤
Trifluoromethanesulfonic anhydride can be used in the preparation of azido sugars such as 6-azido fucose. It can also be used as a promoter for the Friedel-Crafts acylation of aromatic compounds with carboxylic acids in the absence of catalyst.
Tf2O in combination with:
  • Diphenyl sulfoxide, forms an efficient promoter system for the activation of thioglycosides for glycosylation reactions.
  • 2-chloropyridine, can be used for secondary amide activation.
  • Potassium iodide, can effectively mediate the deoxygenation of sulfoxides to form sulfides.
  • Hydrogen peroxide, for the selective oxidation of sulfanes to sulf­oxides in the presence of oxidatively sensitive functional groups.
Tf2O can react with:
  • Ketones in the presence of a base to form vinyl triflates.
  • Magnesium alkoxides to form corresponding symmetrical or unsymmetrical ethers.
  • Sodium azide for the in situ preparation of triflyl azide.
その他情報
trifyl 求電子剤の供給源。 文献
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
not determinedboils before flash
引火点(℃)
not determinedboils before flash
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
91737-25ML:
91737-BULK:
91737-5ML:
91737-VAR:
91737-2.5KG:
91737-20KG:
91737-100ML:
91737-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, 85-85 (1982)
H2O2/Tf2O System: An efficient oxidizing reagent for selective oxidation of sulfanes.
Khodaei MM, et al.
Synthesis, 2008(11), 1682-1684 (2008)
Synthesis of pyrimidines by direct condensation of amides and nitriles.
Movassaghi M & Hill MD.
Nature Protocols, 2(8), 2018-2018 (2007)
Jeroen D C Codée et al.
Organic letters, 5(9), 1519-1522 (2003-04-26)
Diphenylsulfoxide in combination with triflic anhydride provides a very potent thiophilic glycosylation promotor system, capable of activating disarmed thioglycosides. The usefulness of this novel thiophilic activator is illustrated in a successful chemoselective glycosylation sequence in which the donor thioglycoside in
Ether synthesis using trifluoromethanesulfonic anhydride or triflates under mild reaction conditions.
Nishiyama T, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 77(2), 258-262 (1999)