Merck
212911
Sigma-Aldrich
水酸化パラジウム, 炭素担持
extent of labeling: 20 wt. % loading (dry basis), matrix carbon, wet support
別名:
Pd(OH)2/C, Pearlman触媒
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H2O2Pd
CAS番号:
分子量:
140.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
含みます
≤50% water
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
標識化の程度
20 wt. % loading (dry basis)
Matrix
carbon, wet support
SMILES記法
O[Pd]O
InChI
1S/2H2O.Pd/h2*1H2;/q;;+2/p-2
InChI Key
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Pd(OH)2/CにPd/Cを添加するとN-またはO-脱ベンジル化反応の効率が向上します
ベンジル窒素結合の水素化分解に特に活性があり、他のパラジウム炭素触媒が失敗した場合でも成功することが証明されています。
本製品はメルクの卓上水素生成器H-Genie Lite(Z744083)と共に使用できます。
分子内反応、分子間反応を問わず、よう化アリ-ルや臭化アリ-ルの直接的なアリ-ル化反応を効率的に触媒します
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
212911-500G-PW:
212911-50G-PW:
212911-1G-PW:
212911-BULK:
212911-50G:
212911-10G-PW:
212911-VAR:
212911-1G:
212911-500G:
212911-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hosmane, R. S.; Bhadti, V. S.; Lim, B. B.
Synthesis, 1095-1095 (1990)
Mathieu Parisien et al.
The Journal of organic chemistry, 70(19), 7578-7584 (2005-09-10)
[reactions: see text] Palladium hydroxide on carbon (Pearlman's catalyst) effectively catalyzes direct arylation reactions of aryl iodides and bromides, providing excellent arylation-to-hydrodehalogenation ratios (>30:1) with broad scope for both intra- and intermolecular arylation processes. Studies aimed at determining the nature
Synthetic Communications, 36, 925-925 (2006)
Prugh, J. D.; Rooney, C. S. et al.
Tetrahedron Letters, 26, 2947-2947 (1985)
Zhao, S.; Freeman, J. P.; Szmuszkovicz, J.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 4051-4051 (1992)