Merck
282782
Sigma-Aldrich
白金(II)アセチルアセトナート
97%
別名:
2,4-ペンタンジオン 白金(II)誘導体, Pt(acac)2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pt(C5H7O2)2
CAS番号:
分子量:
393.29
Beilstein:
4136189
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
249-252 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Pt]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pt/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChI Key
KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
白金(II)アセチルアセトナートは、ナノ触媒や膜の調製におけるPt源や前駆体として広く使用されています。また、N-アリル化反応における触媒としても使用されます。
アプリケーション
白金(II)アセチルアセトナートは、以下における効率的な触媒として使用できます:
  • アリルアルコールの直接使用による N-アリルアニリンの調製。電子供与基を持つアニリンでは、高い収率が得られます。
  • 水中での2,3-二置換インドールの選択的 N-アリル化のため
PtロードしたZnO薄膜は、前駆体としてナフテン酸亜鉛と白金(II)アセチルアセトナートを使用する火炎噴霧熱分解法により調製できます。これらのセンシング膜は、アセチレン検出に使用でき、一酸化炭素、水素、メタンに対して良好な選択性を示します。
炭素上に担持された白金-鉛ナノ粒子の調製における開始材料として使用できます。このPtPb/C触媒は、メタノールやギ酸の酸化に対して向上した電気化学的活性を示します。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
282782-VAR:
282782-100MG:
282782-5G:
282782-BULK:
282782-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemistry Letters (Jpn), 33, 658-659 (2004)
Jin Wang et al.
Nanoscale research letters, 14(1), 11-11 (2019-01-10)
Electrochemical sensors have the high sensitivity, fast response, and simple operation for applications in biological, medical, and chemical detection, but limited by the poor stability and high cost of the electrode materials. In this work, we used PtNi lagged-like nanowire
Chemistry of Materials, 18, 6414-6414 (2006)
Xiaochen Shen et al.
Nature communications, 9(1), 4485-4485 (2018-10-28)
Understanding the growth pathway of faceted alloy nanoparticles at the atomic level is crucial to morphology control and property tuning. Yet, it remains a challenge due to complexity of the growth process and technical limits of modern characterization tools. We
Chemistry of Materials, 16, 2363-2368 (2004)
資料
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
バイオメディシンや磁気記録、磁気エネルギー貯蔵への応用の可能性から非常に大きな注目を集めている磁性ナノ粒子の合成法について解説します。