Merck
176176
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸無水物
99%
別名:
トリフル酸無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3SO2)2O
CAS番号:
分子量:
282.14
Beilstein:
1813600
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
蒸気密度
5.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.321 (lit.)
bp
81-83 °C (lit.)
密度
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
InChI Key
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリフルオロメタンスルホン酸無水物は、トリフリック無水物とも呼ばれており、トリフルオロメチルの効率的な供給源である求電子試薬です。酸素含有化合物のトリフレートへの変換や、求電子活性化とそれに続くアミド、スルホキシド、酸化リンの変換のために、有機化学で一般的に使用されます。
アプリケーション
トリフルオロメタンスルホン酸無水物は以下の用途に使用できます:
  • トリフレーション法によるジペンタエリスリトールヘキサトリフレートおよびアジド-ジフェニル-酢酸の合成における反応物。
  • 多糖類合成のためのグリコシル化の触媒。
  • マンノースアジドメチルウロネート供与体の立体選択的合成の試薬。
  • アノマーヒドロキシ糖による直接グリコシル化の活性化剤。
  • (ヘテロ)アレーンにCF3基を直接導入してトリフルオロメチル化化合物を合成するためのメチル化試薬。
  • 第二級アミドからアジ化ナトリウムを用いて置換テトラゾールを調製するための反応物質。
  • 4-(N,N-ジメチルアミノ)ピリジンとのビシュラー・ナピエラルスキー環化反応における試薬。
ポリ糖の合成に用いるグリコシル化用触媒
マンノースアジド ウロン酸メチルドナーの立体選択的合成に用いる試薬
アノマーヒドロキシ糖との直接グリコシル化に用いる活性化剤
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
not determinedboils before flash
引火点(℃)
not determinedboils before flash
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
176176-250G:
176176-5G:
176176-BULK:
176176-500G:
176176-2.5KG:
176176-PZ:
176176-50G:
176176-VAR:
176176-4KG:
176176-20KG:
176176-1KG:
176176-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Recent applications of trifluoromethanesulfonic anhydride in organic synthesis
Qixue Q, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 135, e202215008-e202215008 (2023)
Trifluoromethanesulfonic anhydride-4-(N, N-dimethylamino) pyridine as a reagent combination for effecting Bischler-Napieraiski cyclisation under mild conditions: application to total syntheses of the Amaryllidaceae alkaloids N-methylcrinasiadine, anhydrolycorinone, hippadine and oxoassoanine
David CR, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1993(24), 2551-2553 (1995)
Controlled star poly (2-oxazoline) s: Synthesis, characterization
Laetitia P,et al.
European Polymer Journal, 122, 109323-109323 (2020)
[11 C] phenytoin revisited: synthesis by [11 C] CO carbonylation and first evaluation as a P-gp tracer in rats
Joost V,et al.
EJNMMI Research, 2, 1-11 (2012)
Trifluoromethanesulfonic Anhydride as a Low-Cost and Versatile Trifluoromethylation Reagent
Ouyang Y, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 57(23), 6926-6929 (2018)