Merck
379875
Sigma-Aldrich
酢酸パラジウム(II)
99.98% trace metals basis
別名:
Pd(OAc)2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd(OCOCH3)2
CAS番号:
分子量:
224.51
Beilstein:
6086766
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.98% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
core: aluminum
reagent type: catalyst
mp
216.3-223.7 °C (dec.)
SMILES記法
CC(O[Pd]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
非ハロゲン化パラジウム(II)錯体。これはカップリング反応用の触媒、および不均一触媒作用パラジウム含有物質の合成前駆体として使用されています
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
379875-5G:
379875-1G:
379875-BULK:
379875-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xu, J.; et al.
Journal of Nanoparticle Research, 7 (4-5), 449-467 (2005)
Upendra Sharma et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(44), 11895-11899 (2014-09-11)
A palladium-catalyzed dehydrogenative coupling between diarylamines and olefins has been discovered for the synthesis of substituted indoles. This intermolecular annulation approach incorporates readily available olefins for the first time and obviates the need of any additional directing group. An ortho palladation
Hu Kang et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(18), 6194-6205 (2006-05-04)
A novel type of "X-shaped" two-dimensional electro-optic (EO) chromophore with extended conjugation has been synthesized and characterized. This chromophore is found to exhibit a remarkably blue-shifted optical maximum (357 nm in CH(2)Cl(2)) while maintaining a very large first hyperpolarizability (beta).
Jujjuri, S.; et al.
J. Catal., 239 (2), 486-500 (2006)
Palladium-catalyzed synthesis of benzofurans and coumarins from phenols and olefins.
Upendra Sharma et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(48), 12669-12673 (2013-10-16)