Merck
330094
Sigma-Aldrich
水酸化パラジウム, 炭素担持
extent of labeling: 20 wt. % loading (dry basis), matrix carbon, wet support
別名:
Pearlman触媒
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥50,800
50 G
¥253,000
¥50,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥50,800
50 G
¥253,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H2O2Pd
CAS番号:
分子量:
140.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥50,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
含みます
~50% water
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
標識化の程度
20 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit weight excludes weight of water
Matrix
carbon, wet support
SMILES記法
O[Pd]O
InChI
1S/2H2O.Pd/h2*1H2;/q;;+2/p-2
InChI Key
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ベンジル基およびエポキシドの加水素分解に用いる触媒です。ニトロ化合物をアミンに還元するために用います。脱水素試薬として用います。
脱ベンジル化に有用な試薬です。
本製品はメルクの卓上水素生成器H-Genie Lite(Z744083)と共に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
330094-50G:
330094-BULK:
330094-10G:
330094-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shuai Nie et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 21(3), 287-296 (2015-08-27)
Complex mixtures of plant derived triglycerol (TG) lipids are commonly used as feedstock components for the production of industrial polymers. However, there remains a need for the development of analytical strategies to investigate the intrinsic intermolecular cross-linking reactivity of individual
Yossi Shemesh et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 34(11), 753-762 (2015-10-01)
Carboxylates and dicarboxylates are important phosphate mimics. Herein, we present a simple synthetic route for the preparation of RNA carboxylate/dicarboxylate conjugates, starting from suitably protected NH2- and COOH-containing molecules that are coupled to the RNA on the solid support. The
資料
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.