Merck
229040
Sigma-Aldrich
酸化白金(IV) 一水和物
99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥40,400
¥40,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥40,400
About This Item
化学式:
PtO2·H2O
CAS番号:
分子量:
245.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥40,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
組成
Pt, 78-80%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: platinum
SMILES記法
O.O=[Pt]=O
InChI
1S/H2O.2O.Pt/h1H2;;;
InChI Key
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
229040-VAR:
229040-250MG:
229040-BULK:
229040-5G:
229040-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)