Merck
450103
Sigma-Aldrich
塩化イットリウム(III)
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
別名:
三塩化イットリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
YCl3
CAS番号:
分子量:
195.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品種目
AnhydroBeads
アッセイ
99.99% trace metals basis
不純物
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
粒径
−10 mesh
mp
721 °C (lit.)
密度
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
厳密な無水条件下で、イットリウムアルキルアルコキシド 錯体の調製に用いられます
特徴および利点
アルコキシチタン酸カリウムと反応して、新規のチタン含有セラミックの前駆体を生成します。
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
450103-25G-PW:
450103-5G-PW:
450103-VAR:
450103-5G:4548173956374
450103-25G:4548173956367
450103-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Evans, W.J. et al.
Organometallics, 15, 1351-1351 (1996)
Acceleration of the substitution of silanes with Grignard reagents by using either LiCl or YCl3/MeLi.
Naoki Hirone et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(42), 7762-7764 (2010-09-08)
S Hirano et al.
Toxicology and applied pharmacology, 121(2), 224-232 (1993-08-01)
Although radioactive yttrium (Y) has been used for medical treatment, little attention has been directed toward the toxicity of Y. We report time-course and dose-related changes in tissue distribution, subcellular localization, clearance, and acute toxicity of iv-injected yttrium chloride (YCl3)
F Zhang et al.
Physical review letters, 101(14), 148101-148101 (2008-10-15)
Negatively charged globular proteins in solution undergo a condensation upon adding trivalent counterions between two critical concentrations C and C, C <C. This reentrant condensation behavior above C is caused by short-ranged electrostatic interactions between multivalent cations and acidic residues
Masakazu Kawashita et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 21(6), 1837-1843 (2010-03-17)
Porous Y2O3 microparticles 500 microm in size were obtained, when 1 wt%-ammonium alginate aqueous solution was dropped into 0.5 M-YCl3 aqueous solution by a Pasteur pipette and the resultant gel microparticles were heat-treated at 1100 degrees C. Small pores less