Merck
217239
Sigma-Aldrich
硝酸イットリウム(III) 四水和物
99.999% trace metals basis
別名:
Yttrium trinitrate tetrahydrate, Yttrium(3+) trinitrate tetrahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥35,000
50 G
¥118,000
¥35,000
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥35,000
50 G
¥118,000
About This Item
化学式:
Y(NO3)3 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
346.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥35,000
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Y+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.4H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;/h;;;4*1H2;/q3*-1;;;;;+3
InChI Key
XRKAJAPEZSHSLG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
吸着剤と同様に光学的機能種としても有望なイットリウムベ-スの界面活性剤中間相を作るのに使用されるイットリウム源です[1]
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
217239-BULK:
217239-50G:4548174018972
217239-VAR:
217239-10G:4548174018965
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mitsunori Yada et al.
Inorganic chemistry, 37(25), 6470-6475 (2001-10-24)
The layered and hexagonal yttrium-based surfactant mesophases templated by anionic surfactant (C(n)()H(2)(n)()(+1)OSO(3)(-) and C(n)()H(2)(n)()(+1)SO(3)(-)) assemblies were synthesized by the homogeneous precipitation method using urea. The layered mesophase is formed of a layered but curving or bending microstructure and transformed into
資料
酸化物、酸窒化物、窒化物などに少量の希土類や遷移金属元素をドープして合成した高性能無機材料を蛍光体とした、固体照明デバイスについて解説しました。
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.