Merck
337927
Sigma-Aldrich
塩化イッテルビウム(III) 六水和物
99.9% trace metals basis
別名:
イッテルビウム(III) クロリド·6水和物, 三塩化イッテルビウム水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥10,200
50 G
¥27,700
¥10,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥10,200
50 G
¥27,700
About This Item
化学式:
YbCl3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
387.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥10,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
反応適合性
reagent type: catalyst
core: ytterbium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
180 °C (dec.) (lit.)
密度
2.58 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Yb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Yb/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChI Key
LEYFXTUKPKKWMP-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
塩化イッテルビウム(III)六水和物は、以下のような用途に使用できます。蛍光材料を開発するための酸化イットリウム(Y2O3)ナノ粒子の希土類ドーピング[1]、3Dディスプレイ、光起電、およびドラッグデリバリーにおいて可能性のある利用のためのフッ化イットリウム(YF3)ナノ粒子のドーピング[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
337927-50G:
337927-VAR:
337927-10G:
337927-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lanthanide-doped ultrasmall yttrium fluoride nanoparticles with enhanced multicolor upconversion photoluminescence
Chen G, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(38), 20190-20196 (2012)
Rare-earth-doped and codoped Y 2O 3 nanomaterials as potential bioimaging probes.
Das GK and Tan TTY
The Journal of Physical Chemistry C, 112(30), 11211-11217 (2008)
Yasuchika Hasegawa et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(53), 12308-12315 (2019-07-23)
Oxygen-sensitive and near-infrared (NIR) luminescent YbIII coordination polymers incorporating ligands based on pyrene derivatives were synthesized: YbIII -TBAPy and YbIII -TIAPy (TBAPy: 1,3,6,8-tetrakis(p-benzoate)pyrene; TIAPy: 1,3,6,8-tetrakis(3,5-isophthalic acid)pyrene). The coordination structures of these materials have been characterized by means of electrospray ionization
Yingying Li et al.
Frontiers in chemistry, 8, 832-832 (2020-11-12)
The rare-earth nanocrystals containing Er3+ emitters offer very promising tools for imaging applications, as they can not only exhibit up-conversion luminescence but also down-conversion luminescence in the second near-infrared window (NIR II). Doping non-lanthanide cations into host matrix was demonstrated
Uliana Kostiv et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 6, 2290-2299 (2016-01-07)
NaYF4:Yb(3+)/Er(3+) nanoparticles were synthesized by thermal decomposition of lanthanide trifluoroacetates using oleylamine (OM) as both solvent and surface binding ligand. The effect of reaction temperature and time on the properties of the particles was investigated. The nanoparticles were characterized by
資料
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
レアアース(希土類元素)は、自動車の触媒、スクリーンの色、電子機器の磁石など、世界中の日常生活に欠かせません。現代生活に欠かせない資源。