Merck
400475
Sigma-Aldrich
塩化タンタル(V)
99.99% trace metals basis
別名:
五塩化タンタル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,600
25 G
¥32,300
¥12,600
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,600
25 G
¥32,300
About This Item
化学式:
TaCl5
CAS番号:
分子量:
358.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥12,600
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: tantalum
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Ta](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI Key
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
歪んだ六座位形状を有するピリジンまたはホスフィンアダクトを形成する[Ta(OC6H3-2,6-i-Pr22Cl3]2のような混合クロロ-アリールオキシド化合物の形成に使用されます。電子および安定性に関する研究が行なわれた[1]CsErTa6Cl18のような新規なエッジ架橋八面体M6クラスター化合物の出発材料としても使用されます。[2][2]
調製ノート
アルケンジイン類のポリシクロ三量体形成用の簡単な触媒の調製に使用されます。[3][4]窒化タンタル膜のプラズマ強化型原子層堆積(ALD)に使用されます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
400475-BULK:
400475-25G:
400475-VAR:
400475-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kim, H., et al.
Journal of Applied Physiology, 95, 5848-5848 (2004)
Zheng, R., et al.
Macromolecules, 37, 5196-5196 (2004)
Janet R. Clark et al.
Inorganic chemistry, 36(17), 3623-3631 (1997-08-13)
The mixed chloro-aryloxide compounds [M(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(2)Cl(3)](2) (M = Nb (1a), Ta (1b); both structurally characterized) and [M(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(3)Cl(2)] (M = Nb (2a), Ta (2b)) react with pyridine (py) and PMe(2)Ph to produce a series of adducts cis-mer-[MCl(3)(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(2)(L)] (M, L: Nb, py (3a);
Ogliaro, F. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 6199-6199 (1998)