Merck
205168
Sigma-Aldrich
酸化イットリウム(III)
greener alternative
99.99% trace metals basis
別名:
イットリア
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Y2O3
CAS番号:
分子量:
225.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
2410 °C (lit.)
密度
5.01 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/3O.2Y
InChI Key
SIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化イットリウムは、スピネルの形成における優れた鉱化剤です。 高い融点(2450oC)、化学安定性、低い熱膨張係数、可視光(70%)および赤外光(60%)の両方に対する高い透過性、光子の低いカットオフエネルギーを示します。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems (MOST). Click here for more information.
アプリケーション
酸化イットリウムは、クロムイオンを含むペロブスカイト構造、YAlO3の調製に使用されます。1 相形成および焼結性質における酸化イットリウムドーパントの影響が研究されています。 ネオジムNd:YAGレーザーの製造や、MOSおよびLEDトランジスターの成分に使用できます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
205168-10G:4548173930589
205168-250G:4548173930596
205168-50G:4548173930602
205168-VAR:
205168-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and Physicochemical Properties of Yttrium Oxide Doped with Neodymium and Lanthanum
Kruk A, et al.
Journal of Electronic Materials, 43(9) (2014)
Influence of yttrium oxide on the phase formation and sintering of ceramics based on the MgAl2O4 spinel
Belousova OL, et al.
Glass Phys. Chem., 34(4), 474-479 (2008)
Masoud Allahkarami et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 27(12), 1279-1284 (2011-10-14)
Chipping failures observed clinically in bilayer systems of porcelain and zirconia restorations should be coupled with a monoclinic to tetragonal phase transformation in the zirconia layer due to the high compressive stress. Phase transformations were mapped using 2D micro X-ray
Eun-Ok Oh et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(25), 3373-3377 (2012-06-01)
An extremely thin bilayer electrolyte consisting of yttria-stabilized zirconia (YSZ) and gadolinia-doped ceria (GDC) is successfully fabricated on a sintered NiO-YSZ substrate. Major processing flaws are effectively eliminated by applying local constraints to YSZ nanoparticles, and excellent open circuit voltage
Bipin Kumar Gupta et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 8(19), 3028-3034 (2012-07-19)
Highly luminescent-paramagnetic nanophosphors have a seminal role in biotechnology and biomedical research due to their potential applications in biolabeling, bioimaging, and drug delivery. Herein, the synthesis of high-quality, ultrafine, europium-doped yttrium oxide nanophosphors (Y(1.9)O(3):Eu(0.1)(3+)) using a modified sol-gel technique is
資料
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
固体酸化物形燃料電池用材料の現状と今後について解説していただきました。 
太陽電池研究分野におけるスペクトルの変換は新しい概念であり、太陽電池の効率が著しく向上する可能性を持っています。ランタノイドイオンは、スペクトル変換の理想的な候補材です。
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
すべて表示