Merck
464317
Sigma-Aldrich
塩化イットリウム(III) 六水和物
99.99% trace metals basis
別名:
三塩化イットリウム六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥13,400
100 G
¥33,900
¥13,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥13,400
100 G
¥33,900
About This Item
化学式:
YCl3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
303.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥13,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
密度
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Y/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChI Key
IINACGXCEZNYTF-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
塩化イットリウム(III) 六水和物は以下の用途に使用できます:
  • ゾルゲル処理によりY2O3–MgOナノ複合材料を合成するための前駆体として。 [1]
  • レーザーセラミック用に細かく分散されたイットリウムアルミニウムガーネット(YAG)粉末の調製。
  • 活性炭担持Au触媒(Au/AC)の 触媒性能を高める 添加剤として。[2]
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
464317-100G:4548173941776
464317-BULK:
464317-VAR:
464317-25G:4548173941783
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sayed M Saleh et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 229, 117971-117971 (2020-01-19)
We present a new ratiometric and colorimetric optical sensor film for detection one of the most prevalent pesticide metribuzin. The detection proceeds within the low concentration range between 0 and 1.5 μM. The optical film is based on (a) near infrared
Yttrium chloride-modified Au/AC catalysts for acetylene hydrochlorination with improved activity and stability
Jinhuo Ke, et al.},
Journal of Rare Earths, 35, 1083-1091 (2017)
The influence of oxygen vacancy on the optical transmission of an yttria?magnesia nanocomposite
DongTao Jiang and Amiya K. Mukherjee
Scr. Mater., 64, 1095-1097 (2011)
Libing Fu et al.
Nanoscale, 9(36), 13683-13692 (2017-09-07)
There is considerable interest in developing diagnostic nanotools for early detection and delivery of various therapeutic agents for treatment of neurodegenerative diseases. However, a key challenge remains in the selection of suitable surfaces to overcome the nano-bio interface issue, namely
Simone De Camillis et al.
Nanoscale, 12(39), 20347-20355 (2020-10-03)
Upconversion nanoparticles (UCNPs) exhibit unique optical properties such as photo-emission stability, large anti-Stokes shift, and long excited-state lifetimes, allowing significant advances in a broad range of applications from biomedical sensing to super-resolution microscopy. In recent years, progress on nanoparticle synthesis
資料
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
レアアース(希土類元素)は、自動車の触媒、スクリーンの色、電子機器の磁石など、世界中の日常生活に欠かせません。現代生活に欠かせない資源。