グレード
anhydrous
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: yttrium
不純物
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
721 °C (lit.)
密度
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Efficient sky-blue perovskite light-emitting diodes via photoluminescence enhancement:この研究では、ペロブスカイト混合物への塩化イットリウム(III)の添加がフォトルミネッセンス量子収率をどのように増加させ、ペロブスカイト発光ダイオードの性能を大幅に改善するかを示しています(Wang et al., 2019)。
- Yttrium complexation and hydration in chloride-rich hydrothermal fluids:塩化物リッチの熱水環境におけるイットリウムの錯体形成および水和を理解するため、分子動力学とX線吸収分光法を併用した研究です(Guan et al., 2020)。
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
451363-50G-PW:
451363-10G:4548173941455
451363-BULK:
451363-50G:4548173941462
451363-VAR:
451363-10G-PW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
酸化物、酸窒化物、窒化物などに少量の希土類や遷移金属元素をドープして合成した高性能無機材料を蛍光体とした、固体照明デバイスについて解説しました。
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.