Merck
429457
Sigma-Aldrich
塩化リチウム
greener alternative
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
別名:
塩化リチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥15,200
25 G
¥50,000
¥15,200
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥15,200
25 G
¥50,000
About This Item
化学式:
LiCl
CAS番号:
分子量:
42.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥15,200
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
synthesis grade
品質水準
製品種目
AnhydroBeads
アッセイ
99.998% trace metals basis
フォーム
beads
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
mp
605 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
塩化リチウムは以下に使用できます:
  • Li系液体金属電池の溶融塩電解質。LiClは、電池の充放電サイクルにおける電極間のリチウムイオンの輸送を促進します。LiClおよびKClは、溶融塩電解質のイオン伝導率に寄与します。
  • 高電圧固相リチウムイオン電池用のフッ素置換塩化リチウム固体電解質の開発のための前駆体材料。
  • 準個体色素増感太陽電池用のゲル電解質の配合における塩添加剤。LiClはゲル電解質のイオン伝導率を向上させて、太陽電池内の電荷の移動を促進します。
  • N-I-P型モノリシックペロブスカイト/シリコンタンデム太陽電池用の複合電子輸送層の開発における添加剤。酸化スズ(SnO2)前駆体溶液に添加され、SnO2層内の欠陥を不動態化し、電子輸送層(ETL)とペロブスカイトの間の界面における電子注入の駆動力を強化します。
  • 溶融塩炉の冷却材。
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
429457-25G-PW:
429457-VAR:
429457-5G:
429457-5G-PW:
429457-25G:
429457-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xiaoqi Sun et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 3(8), 1600044-1600044 (2016-11-08)
The major advantage of Mg batteries relies on their promise of employing an Mg metal negative electrode, which offers much higher energy density compared to graphitic carbon. However, the strong coulombic interaction of Mg
Tang, J. et al.
Tetrahedron, 55, 1893-1893 (1999)
Alessandro Di Maio et al.
EvoDevo, 6, 17-17 (2015-07-15)
Wnt signaling is one of the earliest and most highly conserved regulatory pathways for the establishment of the body axes during regeneration and early development. In regeneration, body axes determination occurs independently of tissue rearrangement and early developmental cues. Modulation
Aitor González et al.
PloS one, 8(1), e53323-e53323 (2013-01-18)
The mouse segmentation is established from somites, which are iteratively induced every two hours from the presomitic mesoderm (PSM) by a system known as the segmentation clock. A crucial component of the segmentation clock is the gene Hes7, which is
Karla M Acevedo et al.
The Journal of biological chemistry, 289(16), 11007-11019 (2014-03-13)
Amyloid precursor protein (APP) undergoes post-translational modification, including O- and N-glycosylation, ubiquitination, and phosphorylation as it traffics through the secretory pathway. We have previously reported that copper promotes a change in the cellular localization of APP. We now report that
資料
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
固体リチウム高速イオン導電体は、より安全で高エネルギー密度の全固体電池にとって極めて重要であり、従来の電池の限界に対処するものです。