アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
密度
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Y/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChI Key
IINACGXCEZNYTF-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 塩化イットリウム(III)六水和物: この化合物は、蛍光体やセラミックを含むイットリウム系材料の合成に広く使用されています。その磁気特性のため、エレクトロニクスおよび光学デバイスに不可欠な成分であるイットリウム鉄ガーネットの前駆体として作用します。さらに、特に高純度のイットリウムが要求される場合など、触媒および材料科学研究における使用も注目に値します(Sigma-Aldrich, CAS 10025-94-2)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
211648-50G:4548173931432
211648-BULK:
211648-VAR:
211648-1KG:
211648-250G:4548173931425
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
レアアース(希土類元素)は、自動車の触媒、スクリーンの色、電子機器の磁石など、世界中の日常生活に欠かせません。現代生活に欠かせない資源。