Merck
203637
Sigma-Aldrich
塩化リチウム
greener alternative
powder, ≥99.98% trace metals basis
別名:
Hydrochloric acid lithium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥18,900
50 G
¥62,600
100 G
¥115,000
¥18,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥18,900
50 G
¥62,600
100 G
¥115,000
About This Item
化学式:
LiCl
CAS番号:
分子量:
42.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38050203
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥18,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.98% trace metals basis
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
605 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化リチウムは、白色結晶の高水溶性化合物で、イオン伝導性に優れています。融点が比較的低いため、電池部品や固体電解質の製造、あるいは電解質としての溶融塩化リチウムの使用に役立ちます。当社は、「グリーンケミストリー」の12原則の 1 つ以上に準拠した、より環境に配慮した代替製品をお届けすることに尽力しています。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
塩化リチウムは以下の用途で使用できます:
  • Li金属電極上に保護コーティングを作製するための前駆体として。コーティングされた金属は、高電荷密度リチウムイオン電池の改良型陰極として使用できます。LiClはLiの拡散を促進してLiデンドライトの形成を抑制することで、サイクル安定性とレート能力を向上させます。
  • リチウムイオン電池用の耐湿性が高く安価な固体電解質Li2ZrCl6を作製するための開始物質として。
  • 亜鉛陰極電池のデンドライト形成と安定化を抑制するための電解質添加剤として。LiClは長いサイクルプロセスでより高い安定性を保証します。
特徴および利点
  • 水溶性が高い
  • 良好なイオン伝導率を示す
  • 低融点
  • リチウム金属、グラファイト、遷移金属酸化物などの他の電池材料との適合性あり
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203637-50G:
203637-BULK:
203637-100G:
203637-VAR:
203637-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Andrew R Findlay et al.
Neurology. Genetics, 5(2), e318-e318 (2019-05-28)
To understand DNAJB6's function in skeletal muscle and identify therapeutic targets for limb-girdle muscular dystrophy 1D (LGMD1D). DNAJB6 knockout (KO) myoblasts were generated with Crispr/cas9 technology, and differentially accumulated proteins were identified using stable isotope labeling, followed by quantitative mass
Karla M Acevedo et al.
The Journal of biological chemistry, 289(16), 11007-11019 (2014-03-13)
Amyloid precursor protein (APP) undergoes post-translational modification, including O- and N-glycosylation, ubiquitination, and phosphorylation as it traffics through the secretory pathway. We have previously reported that copper promotes a change in the cellular localization of APP. We now report that
Alessandro Di Maio et al.
EvoDevo, 6, 17-17 (2015-07-15)
Wnt signaling is one of the earliest and most highly conserved regulatory pathways for the establishment of the body axes during regeneration and early development. In regeneration, body axes determination occurs independently of tissue rearrangement and early developmental cues. Modulation
Na An et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(40), 14325-14331 (2014-09-17)
Human telomeric DNA consists of tandem repeats of the sequence 5'-TTAGGG-3' that can fold into various G-quadruplexes, including the hybrid, basket, and propeller folds. In this report, we demonstrate use of the α-hemolysin ion channel to analyze these subtle topological
Gry Hulsart Billström et al.
Injury, 44 Suppl 1, S28-S33 (2013-02-13)
Scaffolds are extensively used in surgery to replace missing bone and to achieve bony union and fusion. An ideal scaffold should not only maintain, induce, and restore biological functions where cells, extracellular matrix, and growth factors are needed, but also
資料
固体リチウム高速イオン導電体は、より安全で高エネルギー密度の全固体電池にとって極めて重要であり、従来の電池の限界に対処するものです。
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
リチウムイオン電池はその特性から、携帯性、充電性、コストの安さから電力貯蔵用として普及している。
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
関連コンテンツ
電池、燃料電池、スーパーキャパシタはエネルギーの生成および蓄積において電気化学的プロセスに依存しています。それらの動作と電子/イオン輸送の分離を理解します。
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf