Merck
429465
Sigma-Aldrich
臭化リチウム
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
別名:
臭化リチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,900
25 G
¥47,200
¥14,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,900
25 G
¥47,200
About This Item
化学式:
LiBr
CAS番号:
分子量:
86.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥14,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
synthesis grade
品質水準
製品種目
AnhydroBeads
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
beads
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
mp
550 °C (lit.)
SMILES記法
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
臭化リチウムは、屈折率の高い結晶固体です 。充電式電池、有機合成、 光学レンズの分野で広く使用されています。[1]
アプリケーション
臭化リチウム(LiBr)は以下の用途に使用できます:
  • レート性能とサイクル安定性を向上させるためのリチウム硫黄電池の電解質添加剤。[1]
  • ポリ(ビニルアルコール)(PVA)繊維の調製。LiBrを添加すると、ポリマー繊維の機械的特性が向上します。[2]
  • 光ルミネセンス強度を高めるためのシリコン太陽電池の表面不動態化層の作製。[3]
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
429465-5G:
429465-VAR:
429465-BULK:
429465-25G-PW:
429465-5G-PW:
429465-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Modification of poly(vinyl alcohol) fibers with lithium bromide
Riza Asmaa Saari, et al.
Polymer, 213, 123193-123193 (2021)
LiBr treated porous silicon used for efficient surface passivation of crystalline silicon solar cells
Ahmed Zarroug, et al.
Superlattices and Microstructures, 80, 181-187 (2015)
Toward in-situ protected sulfur cathodes by using lithium bromide and pre-charge
Feixiang Wu, et al
Nano Energy, 40, 170-179 (2017)
B Saake et al.
Bioresource technology, 80(3), 195-204 (2001-10-17)
Four xylan samples from different origin were investigated, using a multi-detector, size exclusion, chromatographic system with two chromatographic column sets and mobile phases differing in the DMSO:water ratio. Molar mass distribution could be analysed best using a mobile phase of
Sophie Nocquet-Thibault et al.
Organic letters, 15(8), 1842-1845 (2013-04-02)
Using (diacetoxyiodo)benzene in conjunction with simple bromide salts in ethanol allows the regioselective ethoxybromination of a wide range of enamides, thus yielding highly versatile α-bromo hemiaminals, which can then be engaged in a broad array of transformations.
資料
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
固体リチウム高速イオン導電体は、より安全で高エネルギー密度の全固体電池にとって極めて重要であり、従来の電池の限界に対処するものです。