製品種目
AnhydroBeads™
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
不純物
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
bp
1383 °C/1 atm (lit.)
mp
605 °C (lit.)
溶解性
acetone: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
pyridine: soluble(lit.)
SMILES記法
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
449881-50G-PW:
449881-10G:
449881-6X50G:
449881-VAR:
449881-10G-PW:
449881-BULK:
449881-50G:
449881-6X10G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
LiBH4とその関連水素化物におけるリチウム高速イオン伝導について、東北大学の折茂 慎一教授に紹介していただきました。固体電解質に錯体水素化物を用いた全固体電池を実現が期待されます。
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.