Merck
213233
Sigma-Aldrich
塩化リチウム
ReagentPlus®, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥8,910
500 G
¥23,700
2 KG
¥90,200
¥8,910
Check Cart for Availability
吸湿を防ぐ試薬ボトル「Redi-Dri™™」シリーズのReagentPlus®® グレード品もご用意しております。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥8,910
500 G
¥23,700
2 KG
¥90,200
About This Item
化学式:
LiCl
CAS番号:
分子量:
42.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥8,910
Check Cart for Availability
吸湿を防ぐ試薬ボトル「Redi-Dri™™」シリーズのReagentPlus®® グレード品もご用意しております。
バルクの問い合わせ
グレード
reagent
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
powder, crystals or granules
pH
6
mp
605 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
塩化リチウムは、以下の用途で触媒として使用できます:
  • β-アミノカルボニル化合物を合成するためのメチルシリルエノールエーテルとアリールアルジミンの向山型マンニッヒ反応。
  • マイクロ波照射によるアリールメチルエーテルの化学選択的および位置選択的脱メチル化。
  • ピラゾールからα,β-不飽和イミドへのアザマイケル付加反応。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
213233-12KG:
213233-2KG:
213233-BULK:
213233-VAR:
213233-VAR-D:
213233-100G:
213233-500G:
213233-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Daniel I Perez et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(12), 4042-4056 (2011-04-20)
Development of kinase-targeted therapies for central nervous system (CNS) diseases is a great challenge. Glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) offers a great potential for severe CNS unmet diseases, being one of the inhibitors on clinical trials for different tauopathies. Following
Alessandro Di Maio et al.
EvoDevo, 6, 17-17 (2015-07-15)
Wnt signaling is one of the earliest and most highly conserved regulatory pathways for the establishment of the body axes during regeneration and early development. In regeneration, body axes determination occurs independently of tissue rearrangement and early developmental cues. Modulation
A M Petrosyan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 105, 623-625 (2013-02-07)
We argue that the recently reported crystals "L-threonine formate" as well as "L-alanine lithium chloride" and "bis L-alanine lithium chloride" actually are the well-known crystals L-threonine and L-alanine, respectively.
Aitor González et al.
PloS one, 8(1), e53323-e53323 (2013-01-18)
The mouse segmentation is established from somites, which are iteratively induced every two hours from the presomitic mesoderm (PSM) by a system known as the segmentation clock. A crucial component of the segmentation clock is the gene Hes7, which is
Karla M Acevedo et al.
The Journal of biological chemistry, 289(16), 11007-11019 (2014-03-13)
Amyloid precursor protein (APP) undergoes post-translational modification, including O- and N-glycosylation, ubiquitination, and phosphorylation as it traffics through the secretory pathway. We have previously reported that copper promotes a change in the cellular localization of APP. We now report that