Merck
427136
Sigma-Aldrich
臭化コバルト(II)
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥8,990
5 G
¥30,600
¥8,990
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥8,990
5 G
¥30,600
About This Item
化学式:
CoBr2
CAS番号:
分子量:
218.74
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥8,990
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
synthesis grade
品質水準
製品種目
AnhydroBeads
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
beads
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
密度
4.909 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Br[Co]Br
InChI
1S/2BrH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
分子間強磁性相互作用を示す新規錯体Co(OESPz)の調製に用います[1]
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
427136-1G-PW:
427136-1G:4548173314389
427136-5G-PW:
427136-5G:4548173314396
427136-BULK:
427136-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ricciardi, G. et al.
Inorganic Chemistry, 38, 1422-1422 (1999)
Yuefan Wang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(66), 8183-8185 (2012-03-24)
A cobalt-TMTU complex, derived from the in situ reduction of CoBr(2) with Zn in the presence of TMTU, can catalyze Pauson-Khand reaction at a balloon pressure of CO, which enables the synthesis of structurally diverse cyclopentenones. This catalytic system works
Ru-Pan Wang et al.
The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, 121(45), 24919-24928 (2017-11-25)
We show that with 2p3d resonant inelastic X-ray scattering (RIXS) we can accurately determine the charge-transfer parameters of CoF
A C Blackburn et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 47 ( Pt 2), 282-286 (1991-02-15)
Tetraaquacobalt(II) bromide dihydrate, [Co(H2O)4]Br2 x 2H2O, Mr = 326.83, monoclinic, C2/m, a = 11.0158(12), b = 7.1694(10), c = 6.9111(10) A, beta = 124.761(7)degrees, V = 448.4(1) A3, Z = 2, F(000) = 314, Dx = 2.420 g cm-3, lambda(Mo
資料
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
リチウムイオン電池はその特性から、携帯性、充電性、コストの安さから電力貯蔵用として普及している。
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。