アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
678 °C (lit.)
溶解性
acetone: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
methanol: soluble(lit.)
密度
4.909 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Br[Co]Br
InChI
1S/2BrH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Synthesis, crystal structure and thermal properties of dibromidobis (2-methylpyridine N-oxide-κO) cobalt (II): This study provides insights into the crystal structure and thermal properties of a cobalt(II) bromide complex, highlighting its potential applications in materials science (Näther & Jess, 2024).
- Coordination complexes of isoquinoline with cobalt and nickel halides: The study describes the formation of coordination complexes using cobalt(II) bromide with isoquinoline, which could be used for further exploration in coordination chemistry (Bellerive et al., 2024).
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
334022-250G:4548173313863
334022-VAR:
334022-50G:4548173313870
334022-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
リチウムイオン電池はその特性から、携帯性、充電性、コストの安さから電力貯蔵用として普及している。
Micro Review:RAFT(可逆的付加/開裂連鎖移動)重合
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
プロトコル
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.