アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
498 °C (lit.)
密度
4.77 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Br[Cu]Br
InChI
1S/2BrH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
QTMDXZNDVAMKGV-UHFFFAOYSA-L
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
437867-25G:4548173150321
437867-BULK:
437867-VAR:
437867-5G:4548173150338
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis
Micro Review:RAFT(可逆的付加/開裂連鎖移動)重合
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
プロトコル
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.