Merck
406341
Sigma-Aldrich
臭化ニッケル(II)エチレングリコールジメチルエーテル錯体
97%
別名:
ジブロモ(1,2-ジメトキシエタン)ニッケル, ジブロモ(1,2-ジメトキシエタン)ニッケル(II), (1,2-ジメトキシエタン)二臭化ニッケル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,840
5 G
¥27,700
¥9,840
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,840
5 G
¥27,700
About This Item
化学式:
NiBr2 · CH3OCH2CH2OCH3
CAS番号:
分子量:
308.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥9,840
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: nickel
SMILES記法
Br[Ni]Br.COCCOC
InChI
1S/C4H10O2.2BrH.Ni/c1-5-3-4-6-2;;;/h3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
VHSVJTYBTJCDFL-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
塩化ニッケル(II)エチレングリコールジメチルエーテル錯体、Ni(II)ブロマイドエチレングリコールジメチルエーテル錯体とも呼ばれます。これは、ニッケル含有薄膜の蒸着の前駆体として使用される有機金属配位化合物です。また、ルイス酸触媒として有機合成にも応用されています。
アプリケーション
臭化ニッケル(II)エチレングリコールジメチルエーテル錯体は、さまざまなニッケル(II)錯体を合成するための前駆体として使用することができます。これらの錯体は、触媒として以下に使用することができます:      
  • エチレンの高次生成物への選択的変換に。     
  • ノルボルネンのビニル重合に。      
  • ポリ(3-ヘキシルチオフェン)(P3HT)のクマタ触媒移動重合の調製に。これは、共役ポリマーの分子量の適切なコントロールを促進します。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 Inhalation - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract,Skin
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
26.6 °F - Non-equilibrium method
引火点(℃)
-3 °C - Non-equilibrium method
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
406341-5G:4548173294513
406341-BULK:
406341-1G:4548173294506
406341-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rapid flow-based synthesis of poly (3-hexylthiophene) using 2-methyltetrahydrofuran as a bio-derived reaction solvent
Bannock JH, et al.
European Polymer Journal, 80, 240-246 (2016)
資料
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf