アプリケーション
トリメチル(トリフルオロメチル)シランは、以下の処理におけるトリフルオロメチル化剤として使用できます:
- トリフルオロメチル化アミンへのN-(tert-ブチルスルフィニル)-イミンの変換
- trans-α-トリフルオロメチルシリルエーテルへのtrans-エノンの変換
- アゾメチンイミンのトリフルオロメチル化
- CF3-ホスホン酸塩へのH-ホスホン酸塩の変換
- アルデヒドやケトンへのトリフルオロメチル基の求核的付加。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
488712-VAR:
488712-5ML:
488712-BULK:
488712-25ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Copper-catalyzed aerobic oxidative trifluoromethylation of H-phosphonates using trimethyl (trifluoromethyl) silane
Synthesis, 44(10), 1521-1525 (2012)
CsF-catalyzed nucleophilic trifluoromethylation of trans-enones with trimethyl (trifluoromethyl) silane: A facile synthesis of trans-?-trifluoromethyl allylic alcohols.
Organic Letters, 1(7), 1047-1049 (1999)
Beilstein journal of organic chemistry, 13, 2297-2303 (2017-11-29)
A number of copper reagents were compared for their effectiveness in trifluoromethylating 4-iodobiphenyl, 4-iodotoluene, and 2-iodotoluene. Yields over time were plotted in order to refine our understanding of each reagent performance, identify any bottlenecks, and provide more insight into the
Stereoselective Nucleophilic Trifluoromethylation of N?(tert?Butylsulfinyl) imines by Using Trimethyl (trifluoromethyl) silane.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 113(3), 609-610 (2001)
Catalytic enantioselective trifluoromethylation of azomethine imines with trimethyl (trifluoromethyl) silane
Angewandte Chemie (International Edition in English), 121(34), 6442-6445 (2009)